[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]cobalt(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]cobalt(II)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
555134-1G
SIAL555134-1GEA
70.8
EUR
SIAL555134-1G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]cobalt(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]cobalt(II)chlorid
Formel:
C₃₄H₂₈Cl₂CoFeP₂ Molecular Weight: 684,23 g/mol |
MDL:
MFCD03427161 CAS-Nummer: 67292-36-8 |