4-(Trifluormethylthio)benzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
555460-1G
SIAL555460-1GEA 104 EUR
SIAL555460-1G
4-(Trifluormethylthio)benzylamin, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethylthio)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃NS
MDL: MFCD00190129
CAS-Nummer: 128273-56-3