3,5-Lutidin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Lutidine N-Oxide, 3,5-Dimethylpyridine 1-oxide, 3,5-Dimethylpyridine N-Oxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
555657-25G
SIAL555657-25GEA
293
EUR
SIAL555657-25G
3,5-Lutidin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
3,5-Lutidin-N-oxid
Formel:
C₇H₉NO Molecular Weight: 123,1525 g/mol |
MDL:
MFCD00126839 CAS-Nummer: 3718-65-8 |