2-Methoxy-4-nitrobenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methoxy-4-nitrobenzolsulfochlorid, 2-Methoxy-4-nitrobenzolsulfonsäurechlorid, 2-Methoxy-4-nitrobenzol-1-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
555932-5G
SIAL555932-5GEA
120
EUR
SIAL555932-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-4-nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆ClNO₅S Molecular Weight: 251,65 g/mol |
MDL:
MFCD03094697 CAS-Nummer: 21320-91-2 UN: 3261 ADR: 8,II |