(4-Bromphenyl)methylsulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Brom-4-(methylsulfonyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
556327-5G
SIAL556327-5GEA
56.3
EUR
SIAL556327-5G
(4-Bromphenyl)methylsulfon, Sigma-Aldrich®
(4-Bromphenyl)methylsulfon
Formel:
C₇H₇BrO₂S Molecular Weight: 235.1 g/mol |
MDL:
MFCD00025065 CAS-Nummer: 3466-32-8 EINECS: 222-421-0 |