Dimethoxy(dimethyl)silan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dimethyldimethoxysilan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
556688-25ML
SIAL556688-25MLEA 114 EUR
SIAL556688-25ML
Dimethoxy(dimethyl)silan, Sigma-Aldrich®
Dimethoxy(dimethyl)silan
Formel: C₄H₁₂O₂Si
Molecular Weight: 120,22 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,8638 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00025691
CAS-Nummer: 1112-39-6
EINECS: 214-189-4