Phthalamidsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Carbamoylbenzoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

556998-5G
SIAL556998-5GEA 110 EUR
SIAL556998-5G
Phthalamidsäure, Sigma-Aldrich®
Phthalamidsäure
Formel: C₈H₇NO₃
Molecular Weight: 165,15 g/mol
MDL: MFCD00025476
CAS-Nummer: 88-97-1
EINECS: 201-871-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR