4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Brommethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 4-(Brommethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-(Brommethyl)benzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
557153-5G
SIAL557153-5GEA 91.7 EUR
SIAL557153-5G
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Molecular Weight: 269.55
Schmelzpunkt: 74…76 °C
MDL: MFCD00156129
CAS-Nummer: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8 II