Bis(4-chlorphenyl)disulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(4-chlorophenyl) disulphide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
557161-25G
SIAL557161-25GEA
287
EUR
SIAL557161-25G
Bis(4-chlorphenyl)disulfid, Sigma-Aldrich®
Bis(4-chlorphenyl)disulfid
Formel:
C₁₂H₈Cl₂S₂ Molecular Weight: 287,23 g/mol |
MDL:
MFCD00013642 CAS-Nummer: 1142-19-4 EINECS: 214-531-2 |