o-Toluolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Toluol-2-sulfonsäurechlorid, Toluol-2-sulfonylchlorid, 2-Toluolsulfonylchlorid, 2-Methylbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Toluolsulfonsäurechlorid, o-Toluolsulfonsäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

557323-1G
SIAL557323-1GEA 0 EUR
SIAL557323-1G
o-Toluolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
o-Toluolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₂S
Molecular Weight: 190,65 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,2 °C
Dichte: 1,3383 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00024874
CAS-Nummer: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR