2-Chlor-4-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

557404-1G
SIAL557404-1GEA 75.4 EUR
SIAL557404-1G
2-Chlor-4-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO
Molecular Weight: 143,57 g/mol
Siedepunkt: 229…230 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,258 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD02093951
CAS-Nummer: 17228-69-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR