5-Brom-2-thiophenboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Bromthiophen-2-boronsäure, 5-Brom-2-thienylboronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
557684-5G
SIAL557684-5GEA
70.9
EUR
SIAL557684-5G
5-Brom-2-thiophenboronsäure, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-thiopheneboronic acid
Formel:
C₄H₄BBrO₂S Molecular Weight: 206,85 g/mol |
MDL:
MFCD02094028 CAS-Nummer: 162607-17-2 |