6-Chlorchinolin-2(1H)-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Chloro-2-hydroxyquinoline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
557773-5G
SIAL557773-5GEA
265
EUR
SIAL557773-5G
6-Chlorchinolin-2(1H)-on, Sigma-Aldrich®
6-Chlorchinolin-2(1H)-on
Formel:
C₉H₆ClNO Molecular Weight: 179,6030 g/mol |
MDL:
MFCD02930633 CAS-Nummer: 1810-67-9 |