2-Chlorthioanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlorphenylmethylsulfid, 1-Chlor-2-(methylthio)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
558001-5G
SIAL558001-5GEA
29.1
EUR
SIAL558001-5G
2-Chlorthioanisol, Sigma-Aldrich®
2-Chlorthioanisol
Formel:
C₇H₇ClS Molecular Weight: 158,65 g/mol |
MDL:
MFCD00040124 CAS-Nummer: 17733-22-1 UN: 3334 ADR: 9, |