(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-(-)-4-Phenylbutan-2-ol, (R)-4-Phenylbutan-2-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
558109-1G
SIAL558109-1GEA
159
EUR
SIAL558109-1G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol
Formel:
C₁₀H₁₄O Molecular Weight: 150,22 g/mol |
MDL:
MFCD03093081 CAS-Nummer: 39516-03-5 |