Dipraseodymtrioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
558249-10G
SIAL558249-10GEA
269
EUR
SIAL558249-10G
Dipraseodymtrioxid, Sigma-Aldrich®
Dipraseodymtrioxid
Formel:
O₃Pr₂ Molecular Weight: 329,81 g/mol |
MDL:
MFCD00011178 CAS-Nummer: 12036-32-7 EINECS: 234-845-3 |