2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 2-Brom-4-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

558427-1G
SIAL558427-1GEA 31.7 EUR
SIAL558427-1G
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃BrClF₃O₂S
Molecular Weight: 323,52 g/mol
Siedepunkt: 235…236 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,865 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD03094394
CAS-Nummer: 54403-98-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR