4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
558575-5G
SIAL558575-5GEA
157
EUR
SIAL558575-5G
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₄S Molecular Weight: 289,62 g/mol |
MDL:
MFCD03094387 CAS-Nummer: 39234-83-8 |