1,4-Difluor-2-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,5-Difluoroiodobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
558591-5G
SIAL558591-5GEA
78.5
EUR
SIAL558591-5G
1,4-Difluor-2-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Difluoro-2-iodobenzene
Formel:
C₆H₃F₂I Molecular Weight: 239,99 g/mol |
MDL:
MFCD03094151 CAS-Nummer: 2265-92-1 |