3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 3-Brom-5-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

558613-1G
SIAL558613-1GEA 67.5 EUR
SIAL558613-1G
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃BrClF₃O₂S
Molecular Weight: 323,52 g/mol
Siedepunkt: 217…218 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,835 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD03094393
CAS-Nummer: 351003-46-8
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR