4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
558621-1G
SIAL558621-1GEA
26
EUR
SIAL558621-1G
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₃BrClF₃O₂S Molecular Weight: 323,52 g/mol Dichte: 1,833 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD03094391 CAS-Nummer: 351003-47-9 UN: 3265 ADR: 8,II |