3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Chlor-2-fluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Chlor-2-fluorbenzolsulfochlorid, 3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
558672-1G
SIAL558672-1GEA
26
EUR
SIAL558672-1G
3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₂FO₂S Molecular Weight: 229,06 g/mol |
MDL:
MFCD03094234 CAS-Nummer: 351003-48-0 UN: 3265 ADR: 8,II |