5-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Chlor-2-fluorbenzolsulfonsäurechlorid, 5-Chlor-2-fluorbenzolsulfochlorid, 5-Chlor-2-fluorbenzol-1-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
558680-1G
SIAL558680-1GEA 29.1 EUR
SIAL558680-1G
5-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂FO₂S
Molecular Weight: 229,06 g/mol
Schmelzpunkt: 41…44 °C
MDL: MFCD03094221
CAS-Nummer: 351003-49-1
UN: 3261
ADR: 8,II