4-Brom-2-chlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Brom-2-chlorbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Brom-2-chlorbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
558729-5G
SIAL558729-5GEA 43.7 EUR
SIAL558729-5G
4-Brom-2-chlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃BrCl₂O₂S
Molecular Weight: 289,96 g/mol
Schmelzpunkt: 76…81 °C
MDL: MFCD03094630
CAS-Nummer: 351003-52-6
UN: 3261
ADR: 8,II