4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfochlorid, 4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
558745-5G
SIAL558745-5GEA
116
EUR
SIAL558745-5G
4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₂BrCl₃O₂S Molecular Weight: 324,41 g/mol |
MDL:
MFCD03094651 CAS-Nummer: 351003-54-8 UN: 3261 ADR: 8,II |