2-Iodpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

558761-5G
SIAL558761-5GEA 241 EUR
SIAL558761-5G
2-Iodpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Iodpyridin
Formel: C₅H₄IN
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Dichte: 1,928 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00464928
CAS-Nummer: 5029-67-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR