(S)-3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-methoxyphenyl)propanoic acid
55894-500MG-F
SIAL55894-500MG-FEA
340
EUR
SIAL55894-500MG-F
(S)-3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₅H₂₁NO₅ Molecular Weight: 295,3309 g/mol |
MDL:
MFCD03427899 CAS-Nummer: 499995-77-6 |