2-Phenyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
559296-5G
SIAL559296-5GEA 157 EUR
SIAL559296-5G
2-Phenyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
2-Phenyl-1,3-propandiol
Formel: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
MDL: MFCD00236056
CAS-Nummer: 1570-95-2
EINECS: 411-810-2