3,4,5-Trifluorbenzylbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: α-Brom-3,4,5-trifluortoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

559431-1G
SIAL559431-1GEA 32.9 EUR
SIAL559431-1G
3,4,5-Trifluorbenzylbromid, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225,01 g/mol
Siedepunkt: 44…46 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,689 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00083528
CAS-Nummer: 220141-72-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR