3,4,5-Trifluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,4,5-Trifluorbenzoesäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

559474-1G
SIAL559474-1GEA 41.6 EUR
SIAL559474-1G
3,4,5-Trifluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂ClF₃O
Molecular Weight: 194,54 g/mol
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41 °C
MDL: MFCD00083526
CAS-Nummer: 177787-26-7
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR