2'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
559512-1G
SIAL559512-1GEA
66
EUR
SIAL559512-1G
2'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆ClF₃O Molecular Weight: 222,59 g/mol |
MDL:
MFCD00045092 CAS-Nummer: 71648-45-8 |