3,5-Difluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Difluorbenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
559563-1G
SIAL559563-1GEA
26.6
EUR
SIAL559563-1G
3,5-Difluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅F₂NO₂S Molecular Weight: 193,17 g/mol |
MDL:
MFCD02091379 CAS-Nummer: 140480-89-3 UN: 3144 ADR: 6.1,I |