3,4-Difluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,4-Difluorbenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
559571-1G
SIAL559571-1GEA
46.8
EUR
SIAL559571-1G
3,4-Difluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅F₂NO₂S Molecular Weight: 193,17 g/mol |
MDL:
MFCD00728800 CAS-Nummer: 108966-71-8 |