4-Brom-3-fluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Brom-3-fluorbenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
559687-1G
SIAL559687-1GEA
43.2
EUR
SIAL559687-1G
4-Brom-3-fluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
4-Brom-3-fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅BrFNO₂S Molecular Weight: 254,08 g/mol |
MDL:
MFCD03094292 CAS-Nummer: 263349-73-1 |