4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
559725-1G
SIAL559725-1GEA
33.5
EUR
SIAL559725-1G
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₇H₅BrF₃NO₂S Molecular Weight: 304,09 g/mol |
MDL:
MFCD03094285 CAS-Nummer: 351003-64-0 |