4-Nitro-2,3-lutidin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3-Dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
559849-25G
SIAL559849-25GEA
82.4
EUR
SIAL559849-25G
4-Nitro-2,3-lutidin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-2,3-lutidin-N-oxid
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 168,15 g/mol |
MDL:
MFCD00065172 CAS-Nummer: 37699-43-7 |