2,4,5-Trifluor-4-hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
559962-1G
SIAL559962-1GEA
28.1
EUR
SIAL559962-1G
2,4,5-Trifluor-4-hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trifluor-4-hydroxybenzoesäure
Formel:
C₇H₃F₃O₃ Molecular Weight: 192,09 g/mol |
MDL:
MFCD00800378 CAS-Nummer: 116751-24-7 |