2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

559989-1G
SIAL559989-1GEA 84.3 EUR
SIAL559989-1G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Siedepunkt: 146…147 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,411 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042224
CAS-Nummer: 81565-18-6
UN: 1992
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR