Zirkonium(IV)-tert-butanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
560030-25G 560030-5G
SIAL560030-25GEA 1030 EUR
SIAL560030-25G SIAL560030-5G
Zirkonium(IV)-tert-butanolat, Sigma-Aldrich®
Zirkonium(IV)-tert-butanolat
Formel: C₁₆H₃₆O₄Zr
MDL: MFCD00075085
CAS-Nummer: 2081-12-1