2,6-Dichlorphenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(2-Aminoethyl)-1,3-dichlorobenzene, 1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethane, 2-(2,6-Dichlorophenyl)ethylamine, 2,6-Dichlorophenethylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
560413-5G
SIAL560413-5GEA
191
EUR
SIAL560413-5G
2,6-Dichlorphenethylamin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorphenethylamin
Formel:
C₈H₉Cl₂N Molecular Weight: 190.07 g/mol |
MDL:
MFCD00060612 CAS-Nummer: 14573-23-0 |