2-(4-Morpholino)ethylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
560472-2G
SIAL560472-2GEA
67.9
EUR
SIAL560472-2G
2-(4-Morpholino)ethylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
2-(4-Morpholino)ethylisothiocyanat
Formel:
C₇H₁₂N₂OS Molecular Weight: 172,25 g/mol |
MDL:
MFCD00041221 CAS-Nummer: 63224-35-1 |