4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
56117-25G-F
SIAL56117-25G-FEA
107
EUR
SIAL56117-25G-F
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanon, Sigma-Aldrich®
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Formel:
C₁₂H₁₄O₂ Molecular Weight: 190,24 g/mol |
MDL:
MFCD00210693 CAS-Nummer: 105640-07-1 EINECS: 423-920-8 |