2'-Benzoyl-2,4'-dichloracetanilid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N1-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloroacetamide, N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloroacetamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
561177-5G
SIAL561177-5GEA
85
EUR
SIAL561177-5G
2'-Benzoyl-2,4'-dichloracetanilid, Sigma-Aldrich®
2'-Benzoyl-2,4'-dichloracetanilid
Formel:
C₁₅H₁₁Cl₂NO₂ Molecular Weight: 308,159 g/mol |
MDL:
MFCD00018905 CAS-Nummer: 4016-85-7 EINECS: 223-678-1 |