1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
561487-25G
561487-5G
SIAL561487-25GEA
189
EUR
SIAL561487-25G
SIAL561487-5G
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Sigma-Aldrich®
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Formel:
C₇H₅NOS |
MDL:
MFCD00044001 CAS-Nummer: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 |