3,3-Dimethylacetylaceton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,3-Dimethyl-2,4-pentanedione

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

562327-25G
SIAL562327-25GEA 289 EUR
SIAL562327-25G
3,3-Dimethylacetylaceton, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylacetylaceton
Formel: C₇H₁₂O₂
Molecular Weight: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 172…173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0,978 g/cm³ (25 °C)
CAS-Nummer: 3142-58-3
EINECS: 221-551-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR