Bis(tetramethylcyclopentadienyl)mangan(II), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)manganese
562424-1G
SIAL562424-1GEA
181
EUR
SIAL562424-1G
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)mangan(II), Sigma-Aldrich®
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)mangan(II)
Formel:
C₁₈H₂₆Mn Molecular Weight: 297,34 g/mol |
MDL:
MFCD01862454 CAS-Nummer: 101932-75-6 |