Cäsiumnitrat Cabot, hochrein, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Nitric acid cesium salt

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

562521-1KG
SIAL562521-1KGEA 545 EUR
SIAL562521-1KG
Cäsiumnitrat Cabot, hochrein, Sigma-Aldrich®
Cesium nitrate
Formel: CsNO₃
Molecular Weight: 194,91 g/mol
Siedepunkt: 737 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 414 °C
Dichte: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010963
CAS-Nummer: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,02057

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR