(S)-(+)-2-Chlormandelsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
562823-500MG
SIAL562823-500MGEA
60.7
EUR
SIAL562823-500MG
(S)-(+)-2-Chlormandelsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Chlormandelsäure
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186,59 g/mol |
MDL:
MFCD00798437 CAS-Nummer: 52950-19-3 |