6-Brompiperonal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Brom-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
563013-10G
SIAL563013-10GEA
78.5
EUR
SIAL563013-10G
6-Brompiperonal, Sigma-Aldrich®
6-Brompiperonal
Formel:
C₈H₅BrO₃ Molecular Weight: 229,03 g/mol |
MDL:
MFCD00022952 CAS-Nummer: 15930-53-7 |