1-Iod-3-(trifluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
563544-5G
SIAL563544-5GEA
87.2
EUR
SIAL563544-5G
1-Iod-3-(trifluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
1-Iod-3-(trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₄F₃IO Molecular Weight: 288,01 g/mol |
MDL:
MFCD01090992 CAS-Nummer: 198206-33-6 |